Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal™ (résistants à l’alcool), carrés
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
51.23€ - 326.34€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
Nbre de puits | 96 |
Diamètre de bouchon | 8 mm |
À utiliser avec (application) | HPLC, UHPLC, GC |
Code produit | Marque | Matériau | Pré-fendu | Solvent Or Alcohol Resistant | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Pré-fendu | Solvent Or Alcohol Resistant | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17453193
|
Thermo Scientific™
60180-M177 |
EVA | No | Alcohol Resistant | 5 Mats |
51.23€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17463193
|
Thermo Scientific™
60180-M178 |
EVA | No | Alcohol Resistant | 50 Mats |
326.34€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15182739
|
Thermo Scientific™
60180-M121 |
Silicone | Non | Non | 5 |
86.88€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15806261
|
Thermo Scientific™
60180-M185 |
Silicone | Non | Non | 50 Mats |
262.86€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15172739
|
Thermo Scientific™
60180-M123 |
Silicone | Oui | Non | 5 |
90.22€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
Conserver à température ambianteSpécification
Transparent | |
96 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
None | |
Carré |
Non-sterile | |
8 mm | |
WebSeal | |
Yes | |
Plaque à 96 puits |