Learn More
Fisherbrand™ Papiers de pesée de qualité 908
Papier lisse avec aspect satiné et résistance à l’état humide.
29.40€ - 68.15€
Spécification
Type de produit | Papier de pesée |
---|---|
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | Pesée de tous les types de substances, notamment la purée de betterave, les poudres et les liquides |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11754576
|
Fisherbrand™
|
150 x 150 mm (5,9 x 5,9 po) |
68.15€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744576
|
Fisherbrand™
|
95 x 110 mm (3,7 x 4,3 po.) |
29.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Papier lisse 45 g/m2
- Avec aspect satiné, résistance à l’état humide
Spécification
Papier de pesée | |
Papier | |
Pesée de tous les types de substances, notamment la purée de betterave, les poudres et les liquides |