Learn More
Cytiva Whatman™ Filtres pour application spécifique
Filtre lavé à l’acide pour la détermination des éléments à l’état de traces (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
67.25€ - 239.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour l’analyse des sols, les papiers filtres pour l’industrie du sucre |
---|---|
Type | Filtre |
Code produit | Marque | Type | Taille (métrique) de l’ouverture | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Taille (métrique) de l’ouverture | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11398784
|
Cytiva
10301647 |
Filtre | 185 mm | Grade 0790,5 |
239.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11388784
|
Cytiva
10301645 |
Filtre | 150 mm | Grade 0790,5 |
156.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11348944
|
Cytiva
10310643 |
Filtre | 110 mm | Grade 512,5 |
67.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11363005
|
Cytiva
10310647 |
Filtre | 185 mm | Grade 512,5 |
84.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Whatman propose une gamme de papiers filtres en cellulose pour des applications spécifiques. La gamme de produits comprend des papiers filtres destinés à l’analyse du sol et à l’industrie du sucre.Spécification
Pour l’analyse des sols, les papiers filtres pour l’industrie du sucre | |
Filtre |