Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte Whatman™ : ME24
Recommandés pour la majorité des applications de routine
160.00€ - 163.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Matériau (membrane) | ME 24 |
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Type de surface | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11355374
|
Cytiva
10406972 |
5 cm | Grille |
163.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11345374
|
Cytiva
10406970 |
4,7 cm | Grille |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315324
|
Cytiva
10401770 |
47 mm | unie |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
- Porosité : 0,2 μm
Spécification
Autoclavables | |
ME 24 | |
Stérile | |
Moyenne | |
130deg;C |
Ester de cellulose mixte | |
0,2 μm | |
ME 24 | |
266deg;F | |
Membrane |