Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc 13 Syringe Filters
Ideal for quick and efficient filtration of samples up to 10 mL volume
231.00€ - 890.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Matériau de boîtiers | PP |
Type | Filtre pour seringue |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16615695
|
Cytiva
6756-1302 |
0,2 μm | 100/Bte |
237.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16655695
|
Cytiva
6757-1302 |
0,2 μm | 500/Bte |
890.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16625695
|
Cytiva
6756-1304 |
0,45 μm | 100/Bte |
231.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16665695
|
Cytiva
6757-1304 |
0,45 μm | 500/Bte |
870.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pigment-free polypropylene
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Tube-tip format (optional) for accurate dispensing into a micro-vial
- Low hold-up volume < 25 μl ensures maximum sample recovery
- Wide range of membranes
- Sterile option for critical applications
- Sample volume up to 10 mL
Spécification
Cellulose régénérée | |
1,3 cm2 | |
Filtre pour seringue |
Non stérile | |
PP | |
13 mm |