Learn More
Cytiva Distributeurs de bobines pour indicateurs de pH Whatman™
Utilisés pour déterminer rapidement les valeurs de pH
21.05€ - 31.95€
Spécification
À utiliser avec (application) | Tests de pH courants |
---|---|
Type | Distributeur indicateur de pH |
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340674
|
Cytiva
2600-101A |
0,5 à 5,5 |
21.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360674
|
Cytiva
2600-103A |
6,4 à 8 |
21.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11330674
|
Cytiva
2600-100A |
1 à 14 |
25.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10052251
|
Cytiva
2611-628 |
1 à 11 |
31.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350674
|
Cytiva
2600-102A |
4 à 7 |
21.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370674
|
Cytiva
2600-104A |
8 à 10 |
21.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisé pour déterminer rapidement les valeurs de pH
- Relevés de pH instantanés
- Précis pour une grande variété de tests de pH de routine
- Pratique et portatif pour une utilisation sur le terrain
Spécification
Tests de pH courants | |
Distributeur indicateur de pH |