Learn More
DWK Life Sciences Flacons agitateurs à bras latéral à double paroi pour eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
595.00€ - 1320.00€
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
---|---|
Revêtement de surface | Traité CellBIND |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10224771
|
DWK Life Sciences
356943 |
25 ml |
595.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10613492
|
DWK Life Sciences
356945 |
50 ml |
630.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10366801
|
DWK Life Sciences
356946 |
125 à 190 ml |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10306901
|
DWK Life Sciences
356952 |
500 ml |
1115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10346851
|
DWK Life Sciences
356949 |
250 à 380 ml |
905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10663872
|
DWK Life Sciences
356954 |
1000 ml |
1320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre borosilicaté, USP type I
- La turbine en verre revêtu de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
- Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
- Autoclavables
- Pour la culture cellulaire en suspension avec un agitateur magnétique
- 1/boîte
Spécification
Polypropylène | |
Traité CellBIND | |
Autoclavable |