Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Flacons de composants stériles
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
514.75€ - 1053.87€
Spécification
Stérilité | Sterile |
---|---|
Gamme de produits | Wheaton CompletePAK |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17922611
|
DWK Life Sciences
W987000A-S |
Amber | 2 mL |
1053.87€
278 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17942611
|
DWK Life Sciences
W987001A-S |
Amber | 5 mL |
528.49€
120 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17912581
|
DWK Life Sciences
W987002A-S |
Amber | 10 mL |
748.56€
104 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17922581
|
DWK Life Sciences
W987000-S |
Clear | 2 mL |
1048.55€
278 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17902681
|
DWK Life Sciences
W987001-S |
Clear | 5 mL |
514.75€
120 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17912611
|
DWK Life Sciences
W987002-S |
Clear | 10 mL |
730.15€
104 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
- Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
- Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
- USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
- Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
- Versions couleur ambre pour le conditionnement de contenus sensibles à la lumière
Spécification
Sterile | |
Wheaton CompletePAK |