Learn More
WHSC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | WHSC1 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832065
|
Proteintech
22722-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822065
|
Proteintech
22722-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a protein that contains four domains present in other developmental proteins: a PWWP domain, an HMG box, a SET domain, and a PHD-type zinc finger. It is expressed ubiquitously in early development. Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a malformation syndrome associated with a hemizygous deletion of the distal short arm of chromosome 4. This gene maps to the 165 kb WHS critical region and has also been involved in the chromosomal translocation t(4;14)(p16.3;q32.3) in multiple myelomas. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding different isoforms. Some transcript variants are nonsense-mediated mRNA (NMD) decay candidates, hence not represented as reference sequences.Spécification
WHSC1 | |
Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O96028 | |
7468 | |
WHSC1 Fusion Protein Ag18611 | |
Primary | |
-20°C | |
NSD2 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1090, MMSET, NSD2, Protein trithorax 5, REIIBP, TRX5, WHS, WHSC1 | |
NSD2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |