Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Wildco Kemmerer™
Prélevez des échantillons à des profondeurs spécifiques entre 3 et 600 pieds.
825.83€ - 867.65€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur d’eau Kemmerer |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Description | 3 à 600 pieds de profondeur |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11774499
|
Cole-Parmer™
05485-00 |
400 mL |
825.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784499
|
Cole-Parmer™
05485-10 |
1200 mL |
867.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Échantillonneur d’eau WildcoKemmerer
- Le messager active les têtes de trajet uniques qui assurent la fermeture dans les flux rapides ou les eaux tumultueuses, quel que soit l’angle de ligne
- Tous les modèles comprennent une mallette de transport en plastique ; commandez le messager et la ligne séparément.
- Les modèles 304 SS comprennent des joints d’extrémité en uréthane (ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassent 1 ppm).
Spécification
Échantillonneur d’eau Kemmerer | |
Acier inoxydable | |
3 à 600 pieds de profondeur |