Learn More
JG Finneran Associates™ Convenience Packs of Vials/Closures
Complete sets of vials and closures. JG Finneran Associates™ Convenience Packs of Vials/Closures include 100 chromatography sample vials and 100 matching caps in an easy-access box that keeps items visible and particle free.
16.15€ - 46.35€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie |
Comprend | Flacons, bouchon et boîte à couvercle transparent |
Nb par paquet | 100 |
Matériau du bouchon | Plastique |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume (métrique) | Matériau | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Volume (métrique) | Matériau | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12493020
|
JG Finneran Associates™
804550-1232 |
Préassemblés | 2 mL | Verre borosilicaté | Bouchon à vis |
46.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12357079
|
JG Finneran Associates™
9807P-840 |
Étalon | 700 μl | Polypropylène | Bouchons à clipser |
21.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12337069
|
JG Finneran Associates™
9800-830 |
Étalon | 750 μl | Verre borosilicaté | Bouchons à clipser |
16.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Components packaged in a clear lid tray
- Includes 100 vials and 100 matching closures
- Standard packs include caps in a separate plastic bag
- Preassembled packs come ready to use with caps attached to the vials
- Fits into the bench drawer for easy access
- Packaging keeps products visible and particle free
Options:
- Standard Pack of 8x30mm Clear Glass Shell Vials (750μL) with 8mm Snap Plugs
- Standard Pack of 8x40mm Clear Polypropylene Shell Vials (700μL) with 8mm Snap Plugs
- Preassembled Pack of 12x32mm Clear Glass Screw Top Vials (2mL) with 8-425mm Screw Caps with 0.045 in. Red PTFE/Silicone Septa
Spécification
Transparent | |
Flacons, bouchon et boîte à couvercle transparent | |
Plastique | |
8 mm |
Chromatographie | |
100 | |
Ensemble de flacons et bouchons de chromatographie |