missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WISP3 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | WISP3 |
---|---|
Concentration | 350 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17271366
|
Proteintech
21259-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17261366
|
Proteintech
21259-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The WISP3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human WISP3. This antibody recognizes human antigen. The WISP3 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Spécification
WISP3 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
8838 |
350 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
Primary |