missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WSTF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-95129-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
WSTF Polyclonal antibody specifically detects WSTF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| WSTF | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1B, williams-Beuren syndrome chromosomal region 10 protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human WSTF (NP_115784.1). MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLEKLVDTAWLEIMTKYAVGEECDFEVGKEKMLKVKIVKIHPLEKVDEEATEKKSDGACDSPSSDKENSSQIAQDHQKKETVVKEDEGRRESINDRARRSPRKLPTSLKKGERKWAPPKFLPHKYDVKLQNEDKIISNVPADSLIRTERPPNKEIVRYFIRHN | |
| 0.02 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 9031 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu