missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WSTF Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
188.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | WSTF |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18674142
|
Novus Biologicals
NBP2-95129-0.02ml |
0.02 mL |
188.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18679031
|
Novus Biologicals
NBP2-95129-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
WSTF Polyclonal antibody specifically detects WSTF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
| WSTF | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 9031 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1B, williams-Beuren syndrome chromosomal region 10 protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human WSTF (NP_115784.1). MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLEKLVDTAWLEIMTKYAVGEECDFEVGKEKMLKVKIVKIHPLEKVDEEATEKKSDGACDSPSSDKENSSQIAQDHQKKETVVKEDEGRRESINDRARRSPRKLPTSLKKGERKWAPPKFLPHKYDVKLQNEDKIISNVPADSLIRTERPPNKEIVRYFIRHN | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit