Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marque: ABEBA™ 7131126/41
Informations supplémentaires : Poids : 0.83000kg
Description
- Chaussures de travail légères et confortables
- Conforme à la norme EN ISO 20347 : 2012, O2 SRC
- Propriétés antistatiques selon la classe climatique 1 de la norme EN 61340
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Microfibre blanche
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
Spécification
Blanc | |
41 | |
Unisexe | |
Étanche à l’eau |
Microfibre | |
Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340 | |
Chaussures à coupe basse | |
O2 SRC ESD |