Learn More
XRCC5/Ku80 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | XRCC5/Ku80 |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806004
|
Proteintech
16389-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16895994
|
Proteintech
16389-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Required for activation of ATM following ionizing radiation. May act by regulating dephosphorylation of ATM.Spécification
XRCC5/Ku80 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P13010 | |
7520 | |
XRCC5/Ku80 Fusion Protein Ag9454 | |
Primary | |
-20°C | |
XRCC5 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
86 kDa subunit of Ku antigen, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, G22P2, KARP 1, KARP1, Ku80, Ku86, KUB2, NFIV, Nuclear factor IV, Thyroid lupus autoantigen, TLAA, XRCC5 | |
XRCC5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |