missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XRN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | XRN1 |
|---|---|
| Concentration | 0.33 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16862195
|
Proteintech
23108-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16852195
|
Proteintech
23108-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is specific to the XRN1 protein.
SEC24C is a member of the SEC24 subfamily of the SEC23/SEC24 family, which is involved in vesicle trafficking. The encoded protein has similarity to yeast Sec24p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The product of this gene may play a role in shaping the vesicle, as well as in cargo selection and concentration.Spécification
| XRN1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P97789, Q8IZH2 | |
| 24127, 54464 | |
| XRN1 Fusion Protein Ag19398 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| XRN1 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5 3 exoribonuclease 1, 5′ 3′ exoribonuclease 1, SEP1, XRN1 | |
| XRN1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit