missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YTHDC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène | YTHDC1 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16833014
|
Proteintech
14392-1-AP-20UL |
20 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16823014
|
Proteintech
14392-1-AP-150UL |
150 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Function: May be part of a signal transduction pathway that influences splice site selection.Spécification
YTHDC1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
E9Q5K9, Q96MU7, Q9QY02 | |
170956, 231386, 91746 | |
YTHDC1 Fusion Protein Ag5882 | |
Primary | |
-20°C | |
YTHDC1 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1966, Putative splicing factor YT521, YT521, YT521 B, YTH domain containing 1, YTHDC1 | |
Ythdc1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |