Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zion XD
Résistantes aux produits chimiques avec une bande réfléchissante 3M™ hautement visible. La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en polyuréthane offrent une protection contre les chutes d’objets. Les composants en microfibre résistent au ciment et restent flexibles.
Marke: Emma Safety Footwear MM30186845
Additional Details : Poids : 2.06700kg
Beschreibung
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction Microfiber
- Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
- Striping réfléchissant 3M™
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spezifikation
Zion XD | |
Microfibre | |
45 |