Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zion XD
Résistantes aux produits chimiques avec une bande réfléchissante 3M™ hautement visible. La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en polyuréthane offrent une protection contre les chutes d’objets. Les composants en microfibre résistent au ciment et restent flexibles.
115.00€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15938301
|
Emma Safety Footwear
MM30186839 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948301
|
Emma Safety Footwear
MM30186840 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958301
|
Emma Safety Footwear
MM30186841 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968301
|
Emma Safety Footwear
MM30186842 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978301
|
Emma Safety Footwear
MM30186843 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988301
|
Emma Safety Footwear
MM30186844 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998301
|
Emma Safety Footwear
MM30186845 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908311
|
Emma Safety Footwear
MM30186846 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918311
|
Emma Safety Footwear
MM30186847 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15928311
|
Emma Safety Footwear
MM30186848 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938311
|
Emma Safety Footwear
MM30186849 |
49 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction Microfiber
- Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
- Striping réfléchissant 3M™
- L’argent désinfecté Hydro-Tec™ rend les pieds plus secs et plus frais
Spécification
Zion XD | |
Microfibre |