Learn More
ZNF134 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène ZNF134
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16844085
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25515-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
pour voir le stock disponible 
16834085
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25515-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains and have a wide variety of functions, most of which encompass some form of transcriptional activation or repression. The majority of zinc-finger proteins contain a Kruppeltype DNA binding domain and a KRAB domain, which is thought to interact with KAP1, thereby recruiting histone modifying proteins. Zinc-finger protein 134 (ZNF134) is a 348 amino acid member of the Krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. ZNF134 localizes to the nucleus and contains nine C2H2-type zinc fingers through which it is thought to be involved in DNA-binding and transcriptional regulation.
Spécification
Spécification
ZNF134
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P52741
7693
ZNF134 Fusion Protein Ag22290
Primary
-20°C
ZNF134
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
pHZ 15, zinc finger protein 134, ZNF134
ZNF134
IgG
Antigen Affinity Chromatography