missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ZNF48 |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16804045
|
Proteintech
25463-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16894035
|
Proteintech
25463-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ZNF48, also named as zinc finger protein 48, is 618 amino acid protein, which contains twelves C2H2-type zinc fingers and belongs to the Krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. ZNF48 localizes in the nucleus and may be involves in transcription regulation.Spécification
ZNF48 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96MX3 | |
197407 | |
ZNF48 Fusion Protein Ag22208 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF48 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
zinc finger protein 48, Zinc finger protein 553, ZNF48, ZNF553 | |
ZNF48 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |