UserName
Cleanroom Gloves
Gants pour salles blanches
Les gants pour salles blanches qui empêchent la contamination particulaire sont conçus pour répondre aux normes strictes et aux exigences d'environnement contrôlé des fabricants de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biotechnologie. Ils peuvent être fabriqués en nitrile, en caoutchouc naturel, en PVC, en caoutchouc néoprène nitrile ou en polyuréthane.
À L'AFFICHE
Ansell Gants en nitrile pour salle blanche extra-longs BioClean™ Nerva BNAL
Résistants à une série de produits chimiques, ils réduisent le risque de contamination croisée.
Ansell BioClean™ Nerva BNAL Extra Long Nitrile Cleanroom Gloves
GRANDE PROPRETÉ
HALYARD™ Gants stériles en nitrile bleu clair PUREZERO* HG3
Gants de haute qualité
Gant pour salle blanche garantissant un faible taux de particules et d'endotoxines grâce à des lavages répétés à l'eau déminéralisée et à la chloration.
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Light Blue Sterile Nitrile Gloves
UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE
Nitritex™ BioClean Alpha™ Gants stériles en latex
Forme anatomique pour un meilleur confort de port
La technologie EasyOn™ brevetée et sans poudre permet un double enfilage facile. Manchette perlée extra épaisse pour réduire les déchirures.
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterile Latex Gloves
Complétez votre commande
Questions fréquemment posées
Les gants pour salles blanches sont des gants spécialisés conçus pour être utilisés dans des environnements contrôlés, tels que les salles blanches, où le contrôle de la contamination est essentiel. Ces gants sont fabriqués à partir de matériaux qui minimisent la libération de particules et de fibres. Ils sont utilisés dans diverses industries, dont l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, l'électronique et l'aérospatiale, pour protéger les produits et les travailleurs de la contamination.
Les principales caractéristiques des gants pour salles blanches sont la faible dispersion de particules, la stérilité et la compatibilité avec les salles blanches, qui indiquent des niveaux de propreté tels que la classe ISO 3-5. Les matériaux courants sont le nitrile, le latex et le vinyle. Les gants en nitrile sont particulièrement appréciés en raison de leur résistance aux produits chimiques et aux perforations.
La fréquence de remplacement des gants dans une salle blanche dépend de plusieurs facteurs :
  • Changements de tâches : Remplacer les gants en cas de changement de tâche pour éviter la contamination croisée
  • Contamination visible : Remplacer immédiatement les gants s'ils sont contaminés ou abîmés.
  • Dans le temps : Dans les zones à haut risque, changer les gants périodiquement (par exemple, toutes les heures)
  • Entrer/sortir : Changer de gants à chaque fois qu'un travailleur entre ou sort de la salle blanche
  • Contact avec des éléments extérieurs à la salle blanche : Remplacer les gants s'ils touchent des surfaces autres que celles de la salle blanche.
Les gants de catégorie 3 constituent une classification des équipements de protection individuelle (EPI) en vertu du règlement EPI de l'UE (UE) 2016/42. Conçus pour offrir une protection contre les dangers à haut risque, ils sont soumis à des processus de test et de certification rigoureux. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes :
  • Protection contre les risques élevés : Pour les risques graves tels que les produits chimiques, les températures extrêmes ou les risques électriques
  • Certification : Doit passer des tests indépendants par un organisme notifié
  • Marquage CE : Comprend un marquage CE et un numéro de certification à quatre chiffres
  • Documentation : Les fabricants doivent fournir un dossier technique détaillé et des instructions d'utilisation.
Ressources et informations connexes
Outil de sélection des produits Ansell
Tableau des différents matériaux utilisés pour les gants de salle blanche, classés comme stériles ou non stériles pour les niveaux de propreté de la classe ISO 4-5.
Ansell Product Selection Tool
Contrôle de la contamination et environnements contrôlés
Tout ce qui concerne les salles blanches.  Appuyez-vous sur notre vaste collection de produits de contrôle de la contamination pour plus d'efficacité et de conformité.
Contamination Control and Controlled Environments
Outils de sélection, d'ajustement et d'entretien des EPI
Trouvez des informations sur la sélection des produits, l'ajustement, l'utilisation et l'entretien des équipements de protection individuelle.
PPE Selection, Fit & Maintenance Tools
Acheter par marque