Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications.
12.10€ - 211.00€
Spécification
Taille du bouchon | 10 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacons à vis 10-425 |
Code produit | Marque | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12463668
|
Thermo Scientific™
C4010-65A |
Bleu clair ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc - fendu en étoile | Bleu clair, Rouge, Blanc |
45.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12433708
|
Thermo Scientific™
C4010-99 |
Blanc ; Septa : Revêtement en PTFE | Blanc, Noir |
39.74€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12413708
|
Thermo Scientific™
C4010-98W |
Blancs ; pour flacons Target 10-425 | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12433648
|
Thermo Scientific™
C4010-30A |
Bleu clair ; Septa : PTFE ivoire / caoutchouc rouge | Bleu clair, Ivoire, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12453648
|
Thermo Scientific™
C4010-35BLK |
Noir ; Septa : Shimadzu en PTFE rouge / silicone blanc | Noir, Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12463648
|
Thermo Scientific™
C4010-35W |
Blanc ; Septa : Shimadzu en PTFE rouge / silicone blanc | Blanc, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11987298
|
Thermo Scientific™
C4010-40A |
Bleu clair ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | Bleu clair, Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12201172
|
Thermo Scientific™
C4010-55A |
Bleu clair ; Septa : PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | Bleu clair, Bleu, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12493648
|
Thermo Scientific™
C4010-55BLK |
Noir ; Septa : PTFE bleu / silicone blanc, pré-fendu | Noir, Bleu, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11953426
|
Thermo Scientific™
C4010-60A |
Bleu clair ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Bleu clair, Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12463658
|
Thermo Scientific™
C4010-60AR |
Rouge ; septa : PTFE rouge / silicone blanc | Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12473658
|
Thermo Scientific™
C4010-60AW |
Blanc ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Blanc, Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12493658
|
Thermo Scientific™
C4010-60BLK |
Noir ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc | Noir, Rouge, Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10488848
|
Thermo Scientific™
C4010-1A |
Bleus clairs ; pour flacons Target 10-425 | Bleu clair |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12483698
|
Thermo Scientific™
C4010-98BLK |
Noirs ; Pour flacons Target 10-425 | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Specifications
10 mm | |
Flacons à vis 10-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.