Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder with Lid
120 L Pole Bag Holder with Lid is equipped with 2 wheels to make it easier to move.
130.61€
Spécification
Type de produit | Bag Holder |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Comprend | Bag Holder |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17928721
|
Gilac™
G631023 |
Green |
130.61€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17978751
|
Gilac™
G631024 |
Red |
130.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17948721
|
Gilac™
G631025 |
Yellow |
130.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
- The pedal also prevents contamination.
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move.
- 2 additional wheels are available as an option.
- Bag very easy to remove and put back.
- The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall.
- Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting.
- Pole bag holder with yellow lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid).
- Pole bag holder delivered to be assembled.
Spécification
Bag Holder | |
Reusable | |
HDPE | |
19.7 in. |
Not Autoclavable | |
Bag Holder | |
120 L | |
500 mm |