Learn More
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container with Protected Access
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Conçus pour une utilisation dans des zones d’accès public telles que les urgences et pour les patients en soins ambulatoires, le récipient 13 L à accès protégé permet une élimination facile des déchets tranchants, tout en offrant une sécurité accrue à la fois pour l’utilisateur et pour le grand public.
- Le mode d’accès sécurisé empêche également l’utilisation du conteneur pour pièces tranchantes pour les déchets non tranchants, évitant les coûts inutiles d’élimination des déchets.
- Les récipients Sharps 13 L sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de polypropylène robuste et de haute qualité qui empêche la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
- Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
- Particulièrement adapté aux zones à volume élevé
- Conçu pour les zones d’accès ouvert tels les services d’urgence
- Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré
- Zone de remplissage horizontale
- Système de fermeture temporaire et finale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
- AFNOR NF 30-511
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 13 L |
Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511 |
Couleur de bouchon | Jaune |
Couleur | Gris |
Dimensions (L x l x H) | 385 x 585 x 580 mm |
Quantité | 20/Carton |
Comprend | Insert d’accès protégé |
Matériau de revêtement | Matériaux recyclés |
À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
Matériau | Polypropylène |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container with Protected Access >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu