Learn More
3M™ Ceintures et extensions pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600
À utiliser avec les systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ série TR-600
134.00€ - 174.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Jetable | Non |
À utiliser avec (équipement) | PAPR Versaflo™ série TR-600 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15569255
|
3M™
7100222675 |
Bande | Soins de santé, mise en arrêt, industrie pharmaceutique, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, travail du bois, moulage |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15539305
|
3M™
7100222674 |
Bande | Soins de santé, industrie pharmaceutique, application de pesticides, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, aliments secs |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ceinture très résistance TR-626
- Ceinture confortable ergonomique
- Construction durable et simple d’utilisation
- Les fils en cuir le rendent adapté au broyage
- Pièce des assemblages TR-613N et TR-616N, kit prêt à l’emploi TR-600-HIK
- S’adapte aux tailles jusqu’à 52 po
- Applications : Soin de santé, arrêt, produits pharmaceutiques, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, menuiserie, moulage
- Couleur : Gris Extension de ceinture TR-626X
- Confortable et ergonomique
- Extension facile à utiliser
- Permet de porter confortablement la ceinture TR-626, lorsqu’elle doit être allongée
- Plusieurs extensions de ceinture TR-626X peuvent être connectées en série
- Applications : Santé, arrêt, fonderies, assainissement, démolition, agrégats, menuiserie, moulage
- Couleur : Gris Ceinture facile à nettoyer TR-627
- Confortable et ergonomique
- Ceinture facile à utiliser
- Ses surfaces lisses facilitent son nettoyage
- Pièce des assemblages TR-614N et TR-617N, kit prêt à l’emploi TR-600-ECK
- S’adapte aux tailles jusqu’à 52 po
- Applications : Soins de santé, produits pharmaceutiques, application de pesticides, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, aliments secs
- Couleur : Gris Extension de ceinture TR-627X
- Confortable et ergonomique
- Extension facile à utiliser
- Permet de porter confortablement la ceinture TR-627, lorsqu’elle doit être allongée
- Plusieurs extensions de ceinture TR-627X peuvent être connectées en série
- Applications : Soins de santé, produits pharmaceutiques, application de pesticides, traitement des animaux, laboratoires, énergie nucléaire, cosmétiques, recherche et production pharmaceutiques, recyclage, aliments secs
- Couleur : Gris
- Réf. 3M : TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X.
Certifications
Approuvé NIOSH
Spécification
Gris | |
Non | |
PAPR Versaflo™ série TR-600 | |
1 de chaque |