Learn More
AAGAB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AAGAB |
---|---|
Concentration | 0.5 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845565
|
Proteintech
27319-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835565
|
Proteintech
27319-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The predicted MW of this protein is 35 kDa. 27319-1-AP recognizes a 37-40 kDa band due to phosphorylation.
The protein encoded by this gene interacts with the gamma-adaptin and alpha-adaptin subunits of complexes involved in clathrin-coated vesicle trafficking. Mutations in this gene are associated with type I punctate palmoplantar keratoderma. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Spécification
AAGAB | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q6PD74, Q8R2R3 | |
66939, 79719 | |
AAGAB Fusion Protein Ag26340 | |
Primary | |
-20°C | |
AAGAB |
0.5 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AAGAB, FLJ11506 | |
Aagab | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |