Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Polar Advantage
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Résolvez une grande variété d’analytes polaires et apolaires avec les colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage (PA). Ces colonnes en phase inverse, enrobées de sulfonamide, offrent une sélectivité unique et une excellente forme de pic pour les analytes acides, basiques et neutres. En outre, la surface légèrement hydrophile, qui reste en contact avec les phases mobiles uniquement aqueuses, annule les problèmes de démouillage courants dans les colonnes en phase inverse C18 conventionnelles. Utilisez les colonnes Acclaim PA pour des séparations efficaces de bases et d’acides nucléiques ou de composés pharmaceutiques à l’aide de phases mobiles hautement aqueuses.
- Faible activité silanol pour une excellente forme de pic avec des composés de base
- Haute sélectivité des molécules aromatiques hydrophobes
- Compatibles avec les phases mobiles 100 % aqueuses
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 4500 psi (310 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Quantité | Chaque |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Product Information
Specification Sheets
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.