missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADHFE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14674-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16803434

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 ).
Spécification

Spécification

ADHFE1
Polyclonal
Unconjugated
ADHFE1
ADH8, ADHFE1, HMFT2263, HOT
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
137872, 362474, 76187
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.65 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4QQW3, Q8IWW8, Q8R0N6
Adhfe1
ADHFE1 Fusion Protein Ag6382
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions