missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADHFE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ADHFE1 |
---|---|
Concentration | 0.65 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803434
|
Proteintech
14674-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893424
|
Proteintech
14674-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 ).Spécification
ADHFE1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q4QQW3, Q8IWW8, Q8R0N6 | |
137872, 362474, 76187 | |
ADHFE1 Fusion Protein Ag6382 | |
Primary | |
-20°C | |
ADHFE1 |
0.65 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADH8, ADHFE1, HMFT2263, HOT | |
Adhfe1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |