Learn More
Bochem™ Supports élévateurs pour laboratoire en aluminium
190.00€ - 605.00€
Spécification
Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10313712
|
Bochem™
11022 |
130 mm |
190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10350341
|
Bochem™
11015 |
100 mm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10211542
|
Bochem™
11032 |
200 mm |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10410251
|
Bochem™
11080 |
300 mm |
605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Elévateur labo-lift• Mécanisme avec tolérances réduites
• Construction selon DIN 12897
• Labo-lift aluminium Epoxy
• Labo-lift
• Avec clé à cliquet.
Spécification
Aluminium, acier inoxydable | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |