Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit Code produit.: 10043277
Invitrogen™ MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit
Code produit. 10043277
96 préparations, 1 pièce
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10043277
Marque: Invitrogen™ AM1839
Includes
Contenu des kits : 1 plaque de traitement et couvercle ; 12 ml de concentrat de solution de lyse / liaison ; 18 ml de concentrat de solution de lavage 1 ; 72,5 ml de concentrat de solution de lavage 2 ; 14 ml de tampon d’élution ; 6 ml de tampon de DNase MagMAX TURBO ; 4 x 25 ml de TRI Reagent ; 1,1 ml de microbilles de liaison d’ARN ; 1,1 ml de séquence activatrice de lyse / liaison ; 215 μl de DNase TURBO, 10 U / μl. Contient suffisamment de réactifs pour isoler l’ARN des 96 échantillons.
Deux protocoles alternatifs offrent de la flexibilité.
Le kit d’isolement d’ARN total MagMAX™-96 pour biopuces est destiné à la purification rapide et à haut débit d’ARN à partir de cellules et de tissus de mammifères dans des plaques à 96 puits. Le kit associe une extraction organique à une purification à base de microbilles magnétiques, générant un ARN de très haute qualité adapté aux applications les plus exigeantes, telles que l’analyse de microarray. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 96 réactions. Avantages du kit d’isolement d’ARN total MagMAX™-96 pour biopuces :
• Améliore les études d’expression génétique avec des résultats cohérents d’une expérience à l’autre
• Associe le TRI Reagent™ à la technologie à base de microbilles magnétiques supérieures
• Purification d’ARN rationalisée, sans sacrifier la qualité ou la quantité d’ARN
• Nécessite moins de temps de manipulation que les kits concurrents
• Peut être intégré avec les plateformes robotiques établies
• Meilleur kit MagMAX™ pour les échantillons difficiles ou les grands volumes
Avantages de la purification à base de microbilles magnétiques MagMAX™
Les microbilles magnétiques offrent de nombreux avantages par rapport à d’autres technologies d’isolement de l’ARN. Les billes assurent une liaison de l’ARN plus efficace que les filtres en fibre de verre et permettent ainsi de produire des volumes d’ARN plus importants et plus homogènes. L’absence de filtre permet également d’éliminer tout risque d’obstruction des filtres causée par des particules cellulaires présentes au sein des échantillons. Comme seul un petit volume de microbilles magnétiques est nécessaire pour la liaison à haute efficacité, l’ARN lié peut être élué dans seulement 20 à 50 µl d’eau exempte de nucléase, concentrant l’ARN à partir de grands échantillons dilués.
Hautement rigoureux pour l’ARN de la meilleure qualité
La procédure pour le kit d’isolement d’ARN total MagMAX™-96 pour biopuces (brevet en attente) associe le TRI Reagent™ de lyse / dénaturant robuste et fiable à la technologie de purification d’ARN à base de microbilles magnétiques MagMAX™, ce qui permet une purification d’ARN rationalisée, même dans un format à haut débit, sans sacrifier la quantité ou la qualité d’ARN. TRI Reagent™ lyse facilement même les cellules et les tissus difficiles tout en dénaturant les nucléases pour maintenir l’intégrité de l’ARN. Le kit fournit des rendements élevés d’ARN pur et intact qui peuvent être utilisés directement pour la PCR quantitative après transcriptase inverse (qRT-PCR) et l’analyse de microarray. Consultez les données qui l’accompagnent pour connaître le rendement et la qualité de l’ARN obtenus lors de l’utilisation du kit d’isolement d’ARN total MagMAX™-96 pour biopuces. Les données illustrant également une forte corrélation entre la méthode qu’Affymetrix recommande pour produire de l’ARN pour une utilisation sur ses GeneChips™ et la méthode utilisée par le kit MagMAX™-96 pour les biopuces.
Procédure rapide et flexible
Deux protocoles alternatifs sont fournis pour le kit. La méthode “Spin” comporte moins d’étapes, ne nécessite aucun traitement DNase et permet de traiter des quantités d’échantillons plus importantes. La méthode “No Spin” nécessite moins de manipulation des échantillons et peut être facilement intégrée à un manipulateur de liquides robotisé. La procédure est rapide (moins d’une heure), simple et bien adaptée à l’automatisation. Le kit peut également être utilisé pour traiter moins de 96 échantillons à la fois et est compatible avec le traitement manuel à l’aide de pipettes multicanaux ou avec le traitement de liquides robotisés. Des protocoles téléchargeables pour l’utilisation de ce kit avec des systèmes de manipulation de liquides spécifiques sont disponibles sur notre ressource d’automatisation.
Produits accessoires
Un support à anneau magnétique à 96 puits est nécessaire pour utiliser ce kit. Le support magnétique-96 (n° de cat. AM10027) et le support à anneau magnétique à 96 puits (n° de cat. AM10050) sont conçus pour la précipitation de microbilles paramagnétiques à partir de microplaques à fond en U à 96 puits standard. Le support en anneau magnétique organise les microbilles magnétiques en forme de cercle, ce qui facilite le retrait du surnageant par un robot ou des pipeteurs multicanaux. Pour les plaques de traitement supplémentaires, les plaques en polypropylène à fond en U à 96 puits Matrix (Thermo Scientific, article n°4917) sont recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu du kit (stockage) :
• 1 plaque de traitement et couvercle (température ambiante)
• 12 ml de concentrat de solution de lyse / liaison (température ambiante)
• 18 ml de concentrat de solution de lavage 1 (température ambiante)
• 72,5 ml de concentrat de solution de lavage 2 (température ambiante)
• 14 ml de tampon d’élution (température ambiante)
• 6 ml de tampon de DNase MagMAX™ TURBO™ (4°C ou température ambiante)
• 4 TRI Reagent™ de 25 ml (4°C)
• 1,1 ml de microbilles de liaison à l’ARN (4°C)
• 1,1 ml de séquence activatrice de lyse / liaison (-20°C)
• 215 µl de DNase TURBO™, 10 U / µl (-20°C)
Contient suffisamment de réactifs pour isoler l’ARN des 96 échantillons.
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Microbille magnétique, Extraction organique
Temps de purification < 1 heure
Type d’échantillon Cellules, cellules de mammifères, échantillons végétaux, tissus (mammifères), levure, cellules de mammifères, échantillons végétaux, tissus (mammifères), levure
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Compatibilité avec haut débit, protocoles automatisés
À utiliser avec (équipement) Systèmes de manipulation de liquides robotiques MagMAX™ Express 24 et 96, processeur de particules magnétiques standard MagMAX™ Express-96
À utiliser avec (application) Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits Ambion™, MagMAX™
Quantité 96 préparations
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 5 x 10^6 cellules, jusqu’à 100 mg de tissu
Target ARN total
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1212076 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Code produitAM1839
Numéro de lot1405094 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Code produitAM1839
Numéro de lot1412047 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Code produitAM1839
Numéro de lot1410097 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/04/2017 Code produitAM1839
Numéro de lot1311043 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/04/2017 Code produitAM1839
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit >