Learn More
Abeba™ Chaussures Anatom 32130
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
96.80€ - 112.38€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15280925
|
Abeba™
32130/36 |
36 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630355
|
Abeba™
32130/37 |
37 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200935
|
Abeba™
32130/38 |
38 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15650355
|
Abeba™
32130/39 |
39 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15660355
|
Abeba™
32130/40 |
40 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230935
|
Abeba™
32130/41 |
41 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15680355
|
Abeba™
32130/42 |
42 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15690355
|
Abeba™
32130/43 |
43 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260935
|
Abeba™
32130/44 |
44 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15610365
|
Abeba™
32130/45 |
45 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620365
|
Abeba™
32130/46 |
46 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290935
|
Abeba™
32130/47 |
47 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15640365
|
Abeba™
32130/48 |
48 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210945
|
Abeba™
32130/49 |
49 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220945
|
Abeba™
32130/50 |
50 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15607678
|
Abeba™
32130/51 |
51 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15617678
|
Abeba™
32130/52 |
52 |
112.38€
1 paire |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200945
|
Abeba™
32130/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout en acier
- Semelle intermédiaire en PU anti-choc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied réglable, pourvu d’une bande élastique
- Bande Velcro
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
32130 |