Learn More
Diluant d’anticorps
Diluant d’anticorps
135.00€ - 186.00€
Spécification
Type de produit | Diluant pour anticorps prêt à l’emploi |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunohistochimie (IHC), coloration et détection de l’IHC. |
État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
Contenu et stockage | 2 à 8°C |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10414753
|
Invitrogen™
003118 |
250mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15908982
|
Invitrogen™
003218 |
500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Diluant prêt à l’emploi avec BSA (pour stabiliser l’anticorps) et conservateur.“Dans plusieurs pays, ce réactif est classé comme dispositif médical. S’il n’est pas reconnu comme dispositif médical dans une région spécifique, il ne devra être utilisé qu’en laboratoire.”
Spécification
Diluant pour anticorps prêt à l’emploi | |
Pour diagnostic in vitro | |
Liquide |
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunohistochimie (IHC), coloration et détection de l’IHC. | |
2 à 8°C |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.