missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AP3D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AP3D1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806084
|
Proteintech
16454-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16896074
|
Proteintech
16454-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
AP3D1 is a subunit of the AP3 adaptor-like complex, which is not associated with clathrin. The AP3D1 subunit is implicated in intracellular biogenesis and trafficking of pigment granules and possibly platelet dense granules and neurotransmitter vesicles.Spécification
AP3D1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O14617, O54774 | |
11776, 314633, 8943 | |
AP3D1 Fusion Protein Ag9390 | |
Primary | |
-20°C | |
AP3D1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADTD, AP 3 complex subunit delta, AP 3 complex subunit delta 1, AP3D1, Delta adaptin, hBLVR | |
Ap3d1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |