Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 Buffer, 25 mM MgCl2 and 360 GC Enhancer
GREENER_CHOICE
À utiliser avec l’ADN polymérase AmpliTaq 360 pour compléter les réactifs pour les expériences si nécessaire
Marque:  Applied Biosystems™ 4398848
Code produit. 10489014
  • 97.50€ / 1 pièce
Includes: Le kit de tampons AmpliTaq 360 est fourni avec 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq™ 360 10X, une solution M2Cl2 à 25 mM et une séquence activatrice 360 GC. En général, 1,5 ml de chaque tampon AmpliTaq 360, de solution MgCl2 à 25 mM et de séquence activatrice 360 GC suffit pour une utilisation avec 250 U d’enzyme. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Description
Description
The Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit is used in conjection with the AmpliTaq 360 DNA Polymerase for situations when the reagents supplied with the enzyme are not sufficient for the experimental needs. When used with or without the optional 360 GC Enhancer, this buffer amplifies a vast range of DNA sequence contexts. AmpliTaq 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
À utiliser avec ou sans la séquence activatrice 360 GC pour amplifier une vaste gamme de contextes de séquence d’ADN. L’ADN polymérase AmpliTaq 360 offre une couverture 360 ° pour une gamme complète de cibles.
  • Optimisé pour une plage de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes
  • Amplification robuste de séquences riches en GC avec l’activateur 360 GC numéro un du marché
  • Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
  • Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence d’étiquetage limitée et sur la marque.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2810445 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398848
Numéro de lot2804017 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398848
Numéro de lot2830769 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398848
Numéro de lot2829907 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398848
Numéro de lot2819579 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4398848
Nom du produit
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 Buffer, 25 mM MgCl2 and 360 GC Enhancer > 1,5 ml