Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre ART™ SoftFit L™ sur rack à charnière
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez de votre pipette, à chaque fois, grâce aux pointes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
134.00€ - 184.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Rack à charnière |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12994037
|
Thermo Scientific™
2779-HR |
1000 L, avec filtre, stérile, rack à charnières | 1000 μl | Bleu | Sterile & PCR Ready |
172.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11565454
|
Thermo Scientific™
2749-HR |
20 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières | 20 μl | Rouge | Sterile & PCR Ready |
175.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11505464
|
Thermo Scientific™
2739-HR |
Pointes de pipettes 300 L ART SoftFit L, avec filtre, stériles, rack à charnière | 300 μl | Orange | Sterile & PCR Ready |
134.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11585454
|
Thermo Scientific™
2769-HR |
200 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières | 200 μl | Vert | Sterile & PCR Ready |
184.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11373393
|
Thermo Scientific™
2789-HR |
1200 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières | 1200 μl | Jaune | Sterile & PCR Ready |
176.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez à chaque fois de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les pointes à filtre SoftFit L protègent la pipette de toute contamination par des aérosols
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Rack à charnière | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ | |
Sterile & PCR Ready |
Stérile | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Adaptation universelle | |
SoftFit L |