Learn More
ATXN3L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ATXN3L |
---|---|
Concentration | 0.44 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803645
|
Proteintech
25099-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893635
|
Proteintech
25099-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ATXN3L also named as ataxin 3 like or MJDL is a 355 amino acid protein, which contains one Josephin domain and two UIM repeats. ATXN3L localizes in nucleus and may cleave poly ubiquitin chain.Spécification
ATXN3L | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9H3M9 | |
92552 | |
ATXN3L Fusion Protein Ag18740 | |
Primary | |
-20°C | |
ATXN3L |
0.44 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ataxin 3 like, ATX3L, ATXN3L, MJDL, Putative ataxin 3 like protein | |
ATXN3L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |