Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Full-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities.
32.45€ - 33.10€
Spécification
Coating Material | Sans revêtement |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Non |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12940975
|
Berkshire™
BGL3.20R |
Régulier |
32.45€
10 paires |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12950975
|
Berkshire™
BGL3.20L |
L |
33.10€
10 paires |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Full-finger design provides total protection for those with severe glove sensitivities
- Can be worn alone as inspection gloves to prevent fingerprints on critical surfaces
- 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spécification
Sans revêtement | |
Non | |
Polyester | |
Laboratoires et environnements de fabrication | |
BGL3 |
Blanc | |
Ambidextres | |
Couverture totale | |
Maille |