Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA) Code produit.: 15879498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    804.64€ / 1 pièce
    Économisez 0.36€
    0.05% de réduction
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Code produit. 15879498
Microbilles fonctionnelles (C6), 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.24
Click to view available options
Type de produit:
Microbilles fonctionnelles (A4)
Microbilles fonctionnelles (A5)
Microbilles fonctionnelles (A6)
Microbilles fonctionnelles (A7)
Microbilles fonctionnelles (A8)
Microbilles fonctionnelles (A9)
Microbilles fonctionnelles (B4)
Microbilles fonctionnelles (B5)
Microbilles fonctionnelles (B6)
Microbilles fonctionnelles (B7)
Microbilles fonctionnelles (B8)
Microbilles fonctionnelles (B9)
Microbilles fonctionnelles (C4)
Microbilles fonctionnelles (C5)
Microbilles fonctionnelles (C6)
Microbilles fonctionnelles (C7)
Microbilles fonctionnelles (C8)
Microbilles fonctionnelles (C9)
Microbilles fonctionnelles (D4)
Microbilles fonctionnelles (D5)
Microbilles fonctionnelles (D8)
Microbilles fonctionnelles (D9)
Microbilles fonctionnelles (E4)
Microbilles fonctionnelles (E5)
Microbilles fonctionnelles (E7)
Microbilles fonctionnelles (E8)
Microbilles fonctionnelles (E9)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15879498
Marque: BD 558582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00€
    804.64€ / 1 pièce
    Économisez 0.36€
    0.05% de réduction
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Les microbilles fonctionnelles peuvent être utilisées avec le kit de tampons de conjugaison de microbilles fonctionnelles BD CBA (réf. fabricant n° 558556) pour lier par covalence les protéines hydrosolubles à la surface des microbilles via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RUO
Contenu et stockage 4°C
Contenu Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium
Description Microbilles fonctionnelles (C6)
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Matériau Polystyrène
Type de produit Microbilles fonctionnelles (C6)
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 6000
Volume (métrique) 0,9 mL
Diamètre (métrique) 7,5 μm
Nom du produit
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA) >