Learn More
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™ Code produit.: 12338218
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™
Code produit. p-3206150 Tous les produits SP Scienceware Produits
15 ml, 12 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12338218
Marque: Bel-Art™ F116370012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacons de distribution Easy-Squeeze permettent un contrôle extrêmement précis des gouttes
  • Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
  • L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Spécification
Capacité 0,5 oz., 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Translucent, Red
Matériau PEBD
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Jetable Reusable
Dropper Capacity 0.5 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bouche Étroit, fileté
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 82.6 mm
Type de produit Dispensing Bottle
Largeur (impériale) 0.96 in.
Longueur (impériale) 3.25 in.
Hauteur (impériale) 3.25 in.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 15 mm
Diamètre (métrique) 24.4 mm
Type de bouchon À sertir
Autoclavable Non autoclavable
Nom du produit
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™ >