Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ SEC 1000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique BioBasic™ SEC 1000.
Profitez d’une séparation exceptionnelle de la taille des composés solubles dans l’eau grâce aux colonnes HPLC d’exclusion stérique Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 1000. Les colonnes SEC BioBasic offrent des séparations à haut rendement pour une large gamme de poids moléculaires de 100 à 10 000 000 daltons, ce qui permet l’analyse des protéines, peptides et autres biomolécules.
- Couvre la séparation d’analytes sur une large plage de poids moléculaire
- Longue durée de vie et efficacité élevée des colonnes
- Mécanisme d’interaction simple basé sur la taille et la forme moléculaire
- Idéales pour le nettoyage des échantillons
- Développement de méthodes aisé, phases mobiles simples
- Porosité de 1 000 Å
Informations de commande :
Pour plus d’informations sur les grandes quantités de produits, veuillez nous contacter.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne haute température |
Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
Porosité | 1000 Å |
Type d’USP | L33 |
Phase stationnaire | Diol (OH) |
Gamme de produits | BioBasic |
Matériau de remplissage | Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Posters