Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification en laboratoire à usage général en tissu en vinyle LABXPERT™
Étiquettes d’identification en laboratoire à usage général en tissu en vinyle LABXPERT™ peuvent être permanentes ou repositionnables : une fois appliqué, le tissu en vinyle de série B-498 CleanLift™ est fait pour durer, sauf si vous souhaitez modifier vos étiquettes.
65.00€ - 93.30€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS |
---|---|
Description | Montage en surface |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Repositionnable |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Semi-brillant |
Code produit | Marque | Quantité | À utiliser avec (application) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | À utiliser avec (application) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10051962
|
Brady™
060912 |
225/Bte | Flacon cryogénique, identification en laboratoire | 0,5 in | 1,2 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10041962
|
Brady™
060919 |
125/Bte | Codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, boîte de Pétri, tube, marquage de fils et câbles | 1,9 in | 4,8 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
- Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6200
Spécification
RoHS | |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle | |
Non stérile | |
1 | |
–40°C à +80°C | |
0,185 mm | |
25,4 mm |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour imprimante | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
Rectangle | |
0,0073 in | |
1 in |