Learn More
HelixMark™ Braided Reinforced Silicone Tubing
Tubing for increased pressure
297.68€ - 954.22€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Platinum-cured Silicone |
Longueur totale (impériale) | 25 ft. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16683294
|
HelixMark™
45636020 |
3.18 mm |
297.68€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16693294
|
HelixMark™
45636030 |
4.75 mm |
356.14€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16603304
|
HelixMark™
45636040 |
6.35 mm |
392.45€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16613304
|
HelixMark™
45636045 |
7.93 mm |
425.48€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16623304
|
HelixMark™
45636050 |
9.53 mm |
456.52€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16633304
|
HelixMark™
45636060 |
12.70 mm |
530.79€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16643304
|
HelixMark™
45636070 |
15.88 mm |
654.46€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16653304
|
HelixMark™
45636080 |
19.05 mm |
772.98€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16663304
|
HelixMark™
45636090 |
22.23 mm |
917.70€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16673304
|
HelixMark™
45636100 |
25.40 mm |
954.22€
7.50m |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Designed and manufactured especially for medical and pharmaceutical applications with higher pressures
- Pressure-proof polyester braiding, firmly embedded between two layers of silicone, lends this tubing its particularly durability and resistance to pressure
- The tubing is individually packaged in pre-cut lengths of 7.5 m
Spécification
Tubing | |
Autoclavable | |
25 ft. | |
Single Braid-Reinforced Silicone Tubing for Increased Pressure | |
7.5 m | |
15.00 bar |
USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9 | |
Platinum-cured Silicone | |
7.5 m | |
-30°C | |
Non-sterile | |
180°C |