missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C16orf14 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C16orf14 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830395
|
Proteintech
20808-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820395
|
Proteintech
20808-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
C16orf14 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9BUT9, Q9CQB2 | |
68241, 84331 | |
C16orf14 Fusion Protein Ag14754 | |
Primary | |
-20°C | |
MCRIP2 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C16orf14, c349E10.1, FAM195A, Protein FAM195A | |
Mcrip2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |