missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C3orf34 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | C3orf34 |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844565
|
Proteintech
26036-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834565
|
Proteintech
26036-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene localizes to centrosomes and primary cilia and co-localizes with a marker for the mother centriole. This gene resides in a region of human chromosome 3 that is linked to morbid obesity. A homozygous knockout of the orthologous gene in mouse resulted in mice with morbid obesity, hyperphagy, glucose intolerance, and insulin resistance. Mutations in this gene cause morbid obesity and spermatogenic failure (MOSPGF). This gene has a pseudogene on human chromosome 2.Spécification
C3orf34 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q96LK0, Q9CQA8 | |
66994, 84984 | |
C3orf34 Fusion Protein Ag22035 | |
Primary | |
-20°C | |
CEP19 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C3orf34, CEP19, UPF0709 protein C3orf34 | |
CEP19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |