Learn More
CABC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CABC1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814744
|
Proteintech
15528-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804744
|
Proteintech
15528-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a mitochondrial protein similar to yeast ABC1, which functions in an electron-transferring membrane protein complex in the respiratory chain. It is not related to the family of ABC transporter proteins. Expression of this gene is induced by the tumor suppressor p53 and in response to DNA damage, and inhibiting its expression partially suppresses p53-induced apoptosis. Alternatively spliced transcript variants have been found; however, their full-length nature has not been determined.Spécification
CABC1 | |
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q5BJQ0, Q60936, Q8NI60 | |
360887, 56997, 67426 | |
CABC1 Fusion Protein Ag7612 | |
Primary | |
-20°C | |
COQ8A |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADCK3, ARCA2, CABC1, Chaperone ABC1 like, COQ8, SCAR9 | |
Coq8a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |