missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC28B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCDC28B |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838673
|
Proteintech
11530-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828673
|
Proteintech
11530-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The product of this gene localizes to centrosomes and basal bodies. It interacts and colocalizes with several proteins associated with Bardet-Biedl syndrome (BBS).Spécification
CCDC28B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q8CEG5, Q9BUN5 | |
66264, 682445, 79140 | |
CCDC28B Fusion Protein Ag2105 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC28B |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CCDC28B, RP4 622L5.5 | |
Ccdc28b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |