missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD100 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CD100 |
---|---|
Concentration | 267 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16845675
|
Proteintech
27516-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16835675
|
Proteintech
27516-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The CD100 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD100. This antibody recognizes human antigen. The CD100 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
CD100 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
267 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
10507 | |
Primary |